Learn More
2-Alil-2-fenil-4-pentenonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Allyl-2-phenyl-4-pentenenitrile |
| CAS | 28049-67-4 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | alpha,alpha-Di-2-propen-1-ylbenzeneacetonitrile, Diallylphenylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N/c1-3-10-14(12-15,11-4-2)13-8-6-5-7-9-13/h3-9H,1-2,10-11H2 |
| SMILES | C=CCC(CC=C)(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenil-2-prop-2-enilpent-4-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.12 |