Learn More
2-Alil-2-metil-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Allyl-2-methyl-1,3-propanediol |
| CAS | 25462-37-7 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(2-propenyl)-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h3,8-9H,1,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CC(CO)(CO)CC=C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-prop-2-enilpropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0994 |