Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Adamantanone |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 282°C to 286°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform |
| Mostrar más |