Learn More
2-Adamantanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492427 25 g 25 g
11482427 5 g 5 g
11402437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14275.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.221 g/mol
It is used in the synthesis of dispiro N-Boc-protected 1,2,4-trioxane1 and (±)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamine. It is employed in reductive coupling (TiCl3/Li) which gives (adamantylidene)adamantane, an example of a general method for the synthesis of highly-substituted alkenes and in the preparation of highly-substituted alkenes by the Wittig reaction which gives poor yields with adamantanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de dispiro 1,2,4-trioxano1 y (+/-)-1-(adamantan-2-il)-2-propanamina protegidos por N-Boc. Se emplea en acoplamiento reductor (TiCl3/Li) que da (adamantiliden)adamantano, un ejemplo de un método general para la síntesis de alquenos altamente sustituidos y en la preparación de alquenos altamente sustituidos por la reacción de Wittig que da producciones pobres con adamantanona.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-58-3
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00074737
Clave InChI IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
Nombre IUPAC adamantan-2-ona
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantanone
Punto de fusión ∼257°C (sublimation)
Cantidad 25 g
Beilstein 1210235
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%