Learn More
2-Adamantanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10408740 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10408740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167310050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantanol
Nombre de nota 98%
CAS 700-57-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 258.0°C to 265.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H16O
Número MDL MFCD00074744
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, methylene, chloride and acetone
Clave InChI FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
Nombre IUPAC adamantan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 152.24
PubChem CID 64149
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino