Learn More
2-Adamantanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433464 25 g 25 g
11423464 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433464 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10697.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-57-2 | C10H16O | 152.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-57-2
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD00074744
Clave InChI FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
PubChem CID 64149
Nombre IUPAC adamantan-2-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantanol
Punto de fusión 299°C to 303°C (sealed tube)
Cantidad 25 g
Beilstein 1903957
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%