Learn More
Clorhidrato de 2-adamantanamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215980 5 g Frasco de vidrio 5 g
10530614 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10523-68-9
Fórmula molecular C10H18ClN
Peso molecular (g/mol) 187.71
Número MDL MFCD00074743
Clave InChI WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
Nombre IUPAC adamantan-2-amina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantanamine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.71
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Adamantanamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.