Learn More
Clorhidrato de 2-adamantanamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493357 25 g 25 g
11464040 1 g 1 g
11483357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17140.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
2-Adamantylamine hydrochloride was used to prepare 2-adamantylamide of 2?-(carboxymethoxime)-olivomycin I. The HPLC assay of 2-adamantylamine hydrochloride after pre-column derivatization with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole has been studied. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de 2-adamantilamina se utilizó para preparar 2-adamantilamida de 2′-(carboximetoxima)-olivomicina I. Se ha estudiado el ensayo HPLC del clorhidrato de 2-adamantilamina después de la derivación precolumna con 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol. También se emplea como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10523-68-9
Fórmula molecular C10H18ClN
Peso molecular (g/mol) 187.71
Número MDL MFCD00074743
Clave InChI WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantanamine hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4297901
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC Cloruro de amino de hidrógeno adamantano-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.71
Porcentaje de pureza ≥98%