Learn More
Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483168 250 g 250 g
11474040 50 g 50 g
11473168 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18924.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207.24 g/mol
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid has good complexion, adsorption, biological activity, surface activity, hydrolysis stability and thermal stability. It can be used in oil chemical, water treatment, synthetic fiber, printing and dyeing, plastics, water absorbing coatings, paper, bio-medical, magnetic materials and cosmetics industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico tiene una buena complexión, adsorción, actividad biológica, actividad superficial, estabilidad de hidrólisis y estabilidad térmica. Se puede utilizar en los sectores de los productos químicos a base de aceite, tratamientos de agua, fibra sintética, impresión y teñido, plásticos, revestimientos absorbentes de agua, papel, biomedicina, materiales magnéticos y cosméticos.
Solubilidad
Altamente soluble en agua (1 × 106 mg/l a 25 °C).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15214-89-8
Fórmula molecular C7H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 207.24
Número MDL MFCD00007522
Clave InChI XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
Nombre IUPAC ácido 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propani-1-sulfónico
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Densidad 1.1
Cantidad 250 g
Número UN UN2585
Beilstein 1946464
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Highly soluble in water (1×106mg/L at 25°C ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid