Learn More
Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico, 97%
Código de producto. 10517172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10517172 5 g Frasco de vidrio 5 g
10330134 50 g Frasco de vidrio 50 g
10570934 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10517172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15214-89-8
Fórmula molecular C7H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 207.24
Número MDL MFCD00007522
Clave InChI XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
Nombre IUPAC ácido 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propani-1-sulfónico
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCONHC(CH3)2CH2SO3H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 1500g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, trozos o virutas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación