Learn More
Ácido 2-acrilamida-2-metilpropanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid |
| CAS | 15214-89-8 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O4 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl- (8CI), 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- (9CI), 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2,2-dimethylethanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropylsulfonic acid, 2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acryloylamino-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, AMPS, AMPS (sulfonic acid), ATBS, Acrylamide tert-butylsulfonic acid, CG 810S-P, Lubrizol 2402, Lubrizol 2404, Lubrizol AMPS, TBAS-Q, tert-Butylacrylamidosulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| SMILES | CC(C)(CS(=O)(=O)O)NC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propani-1-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.247 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0565 |