Learn More
2-acetiltiofeno, TRC
Código de producto. 30312013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312013 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30312013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18881525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylthiophene
CAS 88-15-3
Fórmula molecular C6 H6 O S
Cantidad 25 g
Sinónimo Ethanone, 1-(2-thienyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Thienyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-thienyl (8CI), 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, 1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(Thiophen-2-yl)ethanone, 1-(Thiophene-2-yl)ethanone, 2-(Acetyl)thiofuran, 2-Acetaldehyde thiophene, 2-Acetothienone, 2-Acetothiophene, 2-Acetylthiophene, 2-Thienyl methyl ketone, Methyl 2-thienyl ketone, NSC 2345, Thiophen-2-yl methyl ketone, α-Acetylthiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC 1-tiofen-2-iletanona
Peso molecular (g/mol) 126.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0139