Learn More
2-Acetiltiofeno, 99%
Código de producto. 11464364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464364 2500 g 2500 g
11444364 100 g 100 g
11454364 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13062.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126,173 g/mol
El 2-acetiltiofeno se utiliza como intermedio en la fabricación de medicamentos como yoduro de tiamonio, suprofan, stepronina, tenonitrozol, namiroteno, etc.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2-acetiltiofeno se utiliza como intermediario en la fabricación de fármacos como el yoruro de tiamonio, suprofan, la estepronina, el tenonitrozol, el namiroteno, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-15-3
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.173
Número MDL MFCD00005442
Clave InChI WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
Nombre IUPAC 1-tiofen-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylthiophene
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.168
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.566
Cantidad 2500 g
Número UN UN2810
Beilstein 107910
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación