Learn More
2-Acetiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467280 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10667893 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-15-3
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD00005442
Clave InChI WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
Nombre IUPAC 1-tiofen-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylthiophene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 10°C to 11°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C4H3S)COCH3
Índice de refracción 1.5640 to 1.566
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 287
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 14g/L (30°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido