Learn More
Sal sódica del ácido 2-acetiltioetanosulfónico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylthioethanesulfonic Acid-d4 Sodium Salt |
| CAS | 1315627-78-1 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H3 Na O4 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethanethioic Acid-d4 S-(2-Sulfoethyl) Ester Sodium Salt, Sodium 2-(S-Acetylthio)ethanesulfonate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O4S2.Na/c1-4(5)9-2-3-10(6,7)8;/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1/i2D2,3D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])(SC(=O)C)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | (2-acetilsulfanil-1,1,2,2-tetradeuterioetil)sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 210.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.993 |