Learn More
2-Acetiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413624 5 g 5 g
11403624 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11266.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24295-03-2
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.161
Número MDL MFCD00005324
Clave InChI MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
PubChem CID 520108
Nombre IUPAC 1-(1,3-tiazol-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylthiazole
Densidad 1.227
Punto de ebullición 89°C to 91°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.548
Cantidad 5 g
Beilstein 109803
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 99%