Learn More
2-Acetiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10720951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10720951 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10720951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylthiazole
CAS 24295-03-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 74.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H5NOS
Índice de refracción 1.5470 to 1.5490
Número MDL MFCD00005324
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 2617
Gravedad específica 1.22
Sinónimo 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
Clave InChI MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Nombre IUPAC 1-(1,3-tiazol-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 127.17
PubChem CID 520108
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylthiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.