Learn More
2-Acetilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352609 1 g 1 g
15403527 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26680.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25594-62-1 | C10H8N2O | 172.187 g/mol
2-Acetylquinoxaline is used as dyes, pharmaceuticals, and antibiotics such as olaquindox, carbadox, echinomycin, levomycin and actinoleutin. It is also used to make amiloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-acetilquinoxalina se utiliza en colorantes, productos farmacéuticos y antibióticos como olaquindox, carbadox, equinomicina, levomicina y actinoleutina. También se utiliza para hacer amilorida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25594-62-1
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Número MDL MFCD07808559
Clave InChI SWGILLQQUULMJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylquinoxaline, 1-quinoxalin-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-quinoxalinyl, acmc-1cknl, 1-quinoxalin-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 11105814
Nombre IUPAC 1-quinoxalin-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylquinoxaline
Punto de fusión 76°C to 79°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.