Learn More
2-Acetilpirrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10311614 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10063210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 252490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-83-9
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00005220
Clave InChI IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
PubChem CID 14079
ChEBI CHEBI:59981
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyrrole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 91°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 271
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol and ether (20°C),soluble in alcohol and propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylpyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.