Learn More
2-Acetilpirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402018 5 g 5 g
11492008 1 g 1 g
11412018 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14593.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-83-9
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00005220
Clave InChI IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
PubChem CID 14079
ChEBI CHEBI:59981
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyrrole
Punto de fusión 88°C to 92°C
Punto de ebullición 220°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 1882
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%