Learn More
2-acetilpiridina, TRC
Código de producto. 30309512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309512 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30309512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18759525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyridine
CAS 1122-62-9
Fórmula molecular C7 H7 N O
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Acetylpyridine, Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Pyridinyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-pyridyl (8CI), 1-(2-Pyridyl)-1-ethanone, 1-(2-Pyridyl)ethanone, 1-(Pyridin-2-yl)ethan-1-one, 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetylpyridine, 2-Pyridyl methyl ketone, Methyl 2-pyridinyl ketone, Methyl 2-pyridyl ketone, NSC 15043, Pyridin-2-yl methyl ketone, α-Acetylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccn1
Nombre IUPAC 1-piridin-2-iletanona
Peso molecular (g/mol) 121.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0528