Learn More
2-Acetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11966281 500 g Frasco de vidrio 500 g
10408630 25 g Frasco de vidrio 25 g
10346260 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11966281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102685000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-62-9
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.14
Clave InChI AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
Nombre IUPAC 1-piridin-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C to 10.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H4NCOCH3
Índice de refracción 1.5200 to 1.5220
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.