Learn More
2-Acetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490583 25 g 25 g
11400593 100 g 100 g
11410593 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12688.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.33€
    38.65€ / 25 g
    Ahorro 8.68€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
2-Acetylpyridine used as flavoring agent. It is also used in application for food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-acetilpiridina se emplea como agente aromatizante. También se utiliza para la aplicación de aditivos alimentarios.
Solubilidad
Soluble en agua (18,2 g/100 g a 25 °C). Soluble en acetato. Ligeramente soluble en tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-62-9
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00006303
Clave InChI AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
Nombre IUPAC 1-piridin-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyridine
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 1.082
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.522
Cantidad 25 g
Beilstein 107759
Información de solubilidad Soluble in water (18.2g/100g @ 25C). Soluble in and acetate. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylpyridine