Learn More
2-Acetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498446 5 g 5 g
11488446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15917.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 22047-25-2 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22047-25-2
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.127
Número MDL MFCD00006134
Clave InChI DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
PubChem CID 30914
Nombre IUPAC 1-pirazin-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyrazine
Punto de fusión 75°C to 78°C
Punto de ebullición 78°C to 79°C (8 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 109630
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99%