Learn More
Ácido 2-acetilfenilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10487582 1 g 1 g
10405135 5 g 5 g
10780575 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10487582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358820010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 308103-40-4
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD01321263
Clave InChI ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
Nombre IUPAC ácido (2-acetilfenil)borónico
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetylphenylboronic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o trozos