Learn More
2-acetilfenantreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylphenanthrene |
| CAS | 5960-69-0 |
| Fórmula molecular | C16H12O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-Phenanthryl Ketone, 1-(2-Phenanthrenyl)ethanone, 2-Acetylphenanthrene, NSC 402640 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenantren-2-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 220.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0888 |