Learn More
2-[(acetiloxi)metil]-alfa,alfa-dimetil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina-1-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Acetyloxy)methyl]-Alpha,Alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol |
| CAS | 144875-92-3 |
| Fórmula molecular | C17H19N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O3/c1-11(21)23-9-15-19-14-8-18-13-7-5-4-6-12(13)16(14)20(15)10-17(2,3)22/h4-8,22H,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1nc2cnc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [1-(2-hidroxi-2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolin-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 313.35 |