Learn More
Éster metílico del ácido 2-(acetiloxi)-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetyloxy)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22621-42-7 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO6/c1-6(12)17-9-7(10(13)16-2)4-3-5-8(9)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1OC(=O)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxi-3-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 239.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.043 |