Learn More
Ácido 2-(acetiloxi)-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10712693 1 g 1 g
10269924 5 g 5 g
10633223 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712693 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01734DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4386-39-4
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00085683
Clave InChI XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
PubChem CID 78094
Nombre IUPAC ácido 2-acetiloxi-3-metilbenzoico
SMILES CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%