Learn More
2-(acetiloxi)-1-feniletanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetyloxy)-1-phenylethanone |
| CAS | 2243-35-8 |
| Fórmula molecular | C10H10O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Acetoxyacetophenone, 2-Hydroxyacetophenoneacetate, Acetic Acid 2-oxo-2-phenylethyl Ester, Benzoylmethyl acetate, NSC 9837, Phenacyl acetate, alpha-Acetoxyacetophenone, ω-Acetoxyacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | acetato de fenacilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |