Learn More
2-acetilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30318824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30318824 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30318824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1872105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylnaphthalene
CAS 93-08-3
Fórmula molecular C12 H10 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2'-Acetonaphthone (6CI,8CI), 1-(2-Naphthalenyl)ethanone, 1-(2-Naphthyl)ethan-1-one, 1-(2-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-2-yl) ethan-1-one, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, 1-(Naphthalen-3-yl)ethanone, 2-Acetonaphthalene, 2-Acetylnaphthalene, 2-Naphthyl methyl ketone, Methyl 2-naphthyl ketone, Methyl β-naphthyl ketone, NSC 7658, Oranger crystals, β-Acetonaphthone, β-Acetylnaphthalene, β-Naphthyl methyl ketone, Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 1-naftalen-2-iletanona
Peso molecular (g/mol) 170.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0732