Learn More
2-Acetilnaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484040 100 g 100 g
11432527 50 g 50 g
11442527 250 g 250 g
11422527 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11484040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14793.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170.211 g/mol
2-Acetylnaphthalene is used as a flavoring agent in food. It serves as an intermediate in the preparation of piperidinyl pyrazoles as potent DNA gyrase inhibitors. Further, it is used in air care products, cleaning and furnishing care products. In addition to this, it is used in the synthesis of aromatic enone and dienone analogues of curcumin as angiogenesis inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetilnaftaleno se utiliza como agente saborizante en los alimentos. Sirve como intermediario en la preparación de piperidinil pirazoles como potentes inhibidores de girasa ADN. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire, productos de cuidado de mobiliario y limpieza. Asimismo, se utiliza en la síntesis de análogos aromáticos de enona y dienona de la curcumina como inhibidores de angiogénesis.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-08-3
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.211
Número MDL MFCD00004108
Clave InChI XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
Nombre IUPAC 1-naftalen-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylnaphthalene
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 300°C to 301°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 774965
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 99%