Learn More
2-acetilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylindole |
| CAS | 4264-35-1 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)10-6-8-4-2-3-5-9(8)11-10/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-indol-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0684 |