Learn More
2-acetilfluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylfluorene |
| CAS | 781-73-7 |
| Fórmula molecular | C15H12O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(9H-Fluoren-2-yl)ethanone, 2-Acetofluorene, 2-Acetyl-9H-fluorene, 2-Acetylfluorene, 2-Fluorenyl Methyl Ketone, NSC 12351 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2c(Cc3ccccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-fluoren-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0888 |