Learn More
2-acetilciclohexanona, TRC
Código de producto. 30313275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313275 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30313275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17210525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetylcyclohexanone
CAS 874-23-7
Fórmula molecular C8H12O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Acetylcyclohexanone, 2-Acetyl-1-cyclohexanone, 2-Acetylcyclohexanone, NSC 7713, alpha-Acetylcyclohexanone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Nombre IUPAC 2-acetilciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 140.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0837