Learn More
2-Acetilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10622572 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622572 25 g Frasco de vidrio 25 g
10133481 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622572 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 346190250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 874-23-7 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-23-7
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00001633
Clave InChI OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
PubChem CID 13400
Nombre IUPAC 2-acetilciclohexan-1-ona
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylcyclohexanone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COC6H9(=O)
Índice de refracción 1.5090 to 1.511
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 559
Gravedad específica 1.063
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido