Learn More
2-acetilbutirolactona, TRC
Código de producto. 30323304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323304 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30323304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1712505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Fórmula molecular C6H8O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2(3H)-Furanone, 3-acetyldihydro-, : Acetoacetic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-, γ-lactone (6CI,7CI), 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-3H-2-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, 3-Acetyltetrahydro-2-furanone, Dihydro-3-acetyl-2(3H)-furanone, NSC 2019, α-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid γ-lactone, α-Acetobutyrolactone, α-Acetyl-γ-butyrolactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid γ-lactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Nombre IUPAC 3-acetiloxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 128.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0473