Learn More
2-acetilbutirolactona, Mikromol™
Código de producto. 17984046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17984046 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17984046 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.250100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-acetilbutirolactona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Nombres de analitos o componentes 2-Acetylbutyrolactone
Condiciones de envío de +4 °C
Fórmula molecular C6H8O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Peso molecular (g/mol) 128.13