Learn More
2-Acetilbutirolactona, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10745551 100 mL 100 ml
10438050 250 mL 250 ml
10520604 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    43.65€ / 100 ml
    Ahorro 4.15€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-23-7
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00005394
Clave InChI OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
Nombre IUPAC 3-acetiloxolan-2-ona
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbutyrolactone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 107°C to 108°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 78
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: 310g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylbutyrolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.