Learn More
2-Acetilbutirolactona, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10520604 1 L 1 litro
10745551 100 mL 100 ml
10438050 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10520604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102490010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-23-7
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00005394
Clave InChI OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
Nombre IUPAC 3-acetiloxolan-2-ona
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbutyrolactone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 107°C to 108°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 78
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: 310g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylbutyrolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.