Learn More
2-acetilbenzotiofeno, TRC
Código de producto. 30316732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316732 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30316732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1703251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Fórmula molecular C10 H8 O S
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
Nombre IUPAC 1-(1-benzotiofen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 176.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0296