Learn More
Ácido 2-acetilbenzoico, TRC
Código de producto. 30309357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309357 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30309357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1695501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbenzoic Acid
CAS 577-56-0
Fórmula molecular C9 H8 O3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-acetilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473