Learn More
Ácido 2-acetilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10428050 25 g Frasco de vidrio 25 g
10581364 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-56-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00002475
Clave InChI QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
Nombre IUPAC ácido 2-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 118°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COC6H4COOH
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 690
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.