Learn More
Ácido 2-acetilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489542 10 g 10 g
11499542 50 g 50 g
11409552 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489542 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10216.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
2-Acetylbenzoic acid is used as a component of hair dyes. It is used as an intermediate for pharmaceutical, cosmetics, agrochemical and food industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-acetilbenzoico se utiliza como componente de los tintes para el cabello. Se utiliza como intermedio para las industrias farmacéutica, cosmética, agroquímica y alimentaria.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-56-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00002475
Clave InChI QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
Nombre IUPAC ácido 2-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbenzoic acid
Punto de fusión 115°C to 118°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 1210557
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%