Learn More
2-Acetilbenzo[b]tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434667 5 g 5 g
11424667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21173.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22720-75-8 | C10H8OS | 176.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22720-75-8
Fórmula molecular C10H8OS
Peso molecular (g/mol) 176.23
Número MDL MFCD00090217
Clave InChI SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylbenzothiophene, 2-acetylbenzo b thiophene, 1-benzo b thiophen-2-yl ethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-benzo b thienyl, 1-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 89805
Nombre IUPAC 1-(1-benzotiofen-2-il)etan-1-ona
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.23
Porcentaje de pureza 98%