Learn More
Ácido 2-acetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332419 5 g 5 g
11342419 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27327.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
2-Acetylphenylboronic acid is a reactant used for a variety of coupling reactions, as well as synthesis and hydroxy masking, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, rhodium-catalyzed annulation of ynamides, transient masking of hydroxy groups, cationic palladium complex-catalyzed diastereoselective tandem annulation, hydrogen peroxide mediated formation of heteroaryl ethers and copper-catalyzed transmetalation and homocoupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-acetilfenilborónico es un reactivo utilizado para una variedad de reacciones de acoplamiento, así como para la síntesis y el enmascaramiento de los grupos hidroxi; las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura; la anulación catalizada por rodio de inamidas; el enmascaramiento transitorio de los grupos hidroxi; la anulación en tándem diastereoselectiva catalizada por complejos de paladio catiónico; la formación mediada por peróxido de hidrógeno de éteres heteroarilos; la transmetalación catalizada por cobre; y el homoacoplamiento.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308103-40-4
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD01321263
Clave InChI ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
Nombre IUPAC ácido (2-acetilfenil)borónico
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽170°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.