Learn More
2-acetilantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylanthracene |
| CAS | 10210-32-9 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-antraceno-2-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 220.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0888 |