Learn More
2-(Acetilamino)-N-(fenilmetil)propanamida, TRC
Código de producto. 30006640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006640 500 mg 500 miligramos
30006362 50 mg 50 miligramos
30005451 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA173725500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108258-31-7
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide, 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide;
Nombre IUPAC metil-D-asparaginato
SMILES NC(C[C@@H](N)C(OC)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide
Nombres de analitos o componentes 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H2,7,8)/t3-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.07