Learn More
2-(Acetilamino)-N-(fenilmetil)propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| CAS | 108258-31-7 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H2,7,8)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | NC(C[C@@H](N)C(OC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | metil D-asparaginato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.07 |