Learn More
2-(Acetilamino)-N-(fenilmetil)-2-propenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-N-benzylprop-2-enamide |
| CAS | 86921-49-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propenamide, 2-(acetylamino)-N-(phenylmethyl)-, 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide, 2-Acetamido-N-benzylacrylamide, 2-(Acetylamino)-N-benzylprop-2-enamide, 2-Acetamido-N-benzylprop-2-enamide, Lacosamide Imp. K (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-9(14-10(2)15)12(16)13-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)NC(=C)C(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-N-bencilprop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 218.2518 |
| Mostrar más |